Key Documents
333530
Sigma-Aldrich
2-Bromoallyltrimethylsilane
technical grade, 90%
Synonyme(s) :
2-Bromo-3-(trimethylsilyl)propene
About This Item
Formule linéaire :
H2C=C(Br)CH2Si(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.16
Numéro Beilstein :
3600686
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Pureté
90%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.462 (lit.)
Point d'ébullition
82-85 °C/60 mmHg (lit.)
Densité
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)CC(Br)=C
InChI
1S/C6H13BrSi/c1-6(7)5-8(2,3)4/h1,5H2,2-4H3
Clé InChI
LUPQCAARZVEFMT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
91.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
33 °C - closed cup