333190
Bismuth(III) sulfide
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
powder
Densité
7.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
S=[Bi]S[Bi]=S
InChI
1S/2Bi.3S
Clé InChI
ZABYETDLLXARHZ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable