Key Documents
332747
Sigma-Aldrich
2-Thienyllithium solution
1.0 M in THF/hexanes
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H3LiS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
90.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Concentration
1.0 M in THF/hexanes
Densité
0.829 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
[Li]c1cccs1
InChI
1S/C4H3S.Li/c1-2-4-5-3-1;/h1-3H;
Clé InChI
LNMZIBGBEOKNEI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-22.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-30 °C - closed cup