330884
(R)-(+)-Atenolol
99%
Synonyme(s) :
(+)-4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]benzeneacetamide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Activité optique
[α]25/D +16°, c = 1 in 1 M HCl
Pf
148-152 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)NC[C@@H](O)COc1ccc(CC(N)=O)cc1
InChI
1S/C14H22N2O3/c1-10(2)16-8-12(17)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(15)18/h3-6,10,12,16-17H,7-9H2,1-2H3,(H2,15,18)/t12-/m1/s1
Clé InChI
METKIMKYRPQLGS-GFCCVEGCSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Chromatograms
application for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique