324752
1,2,3-Trifluorobenzene
≥98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.423 (lit.)
Point d'ébullition
94-95 °C (lit.)
Densité
1.28 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Fc1cccc(F)c1F
InChI
1S/C6H3F3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H
Clé InChI
AJKNNUJQFALRIK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
24.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-4 °C - closed cup