Key Documents
322717
Sigma-Aldrich
2-Nitrobenzoyl chloride
97%
Synonyme(s) :
o-Nitrobenzoic acid chloride, o-Nitrobenzoyl chloride
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H4COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.56
Numéro Beilstein :
777991
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.569 (lit.)
Point d'ébullition
148-149 °C/9 mmHg (lit.)
Pf
17-20 °C (lit.)
Densité
1.404 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1ccccc1C(Cl)=O
InChI
1S/C7H4ClNO3/c8-7(10)5-3-1-2-4-6(5)9(11)12/h1-4H
Clé InChI
BWWHTIHDQBHTHP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter