Key Documents
319732
Sigma-Aldrich
Perfluoro-1-butanesulfonyl fluoride
96%
Synonyme(s) :
NfF, Nonafluorobutanesulfonyl fluoride
About This Item
Formule linéaire :
CF3(CF2)3SO2F
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.09
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
96%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Indice de réfraction
n20/D 1.3 (lit.)
Point d'ébullition
64 °C (lit.)
Densité
1.682 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)S(F)(=O)=O
InChI
1S/C4F10O2S/c5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16
Clé InChI
LUYQYZLEHLTPBH-UHFFFAOYSA-N
Application
Perfluoro-1-butanesulfonyl fluoride (NfF) reacts with alcohols, including phenols, to yield nonafluorobutanesulfonate esters (nonaflates). Nonaflates can be used as electrophiles in several palladium-catalyzed cross coupling reactions and in Buchwald-Hartwig amination.
NfF can also be used to prepare aryl nonaflates by reacting with corresponding aryloxysilanes in the presence of fluoride ion.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles
Les clients ont également consulté
Palladium-catalyzed amination of aryl nonaflates.
Anderson KW, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 68(25), 9563-9573 (2003)
Synthesis of polysubstituted olefins by Pd-catalyzed cross-coupling reaction of tosylhydrazones and aryl nonaflates.
Barluenga J, et al.
Organic Letters, 13(3), 510-513 (2010)
Hydrierende Spaltung phenolischer und enolischer Perfluoroalkansulfonate.
Subramanian L R, et al.
Synthesis, 1984(06), 481-485 (1984)
A general method for palladium-catalyzed reactions of primary sulfonamides with aryl nonaflates.
Shekhar S, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 76(11), 4552-4563 (2011)
Uber Perfluoralkansulfonsaurearylester.
Niederprum H, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 1973(1), 20-32 (1973)