Key Documents
318345
Sigma-Aldrich
2-(Chloromethyl)allyl-trimethylsilane
97%
Synonyme(s) :
2-(Chloromethyl)-3-trimethylsilyl-1-propene, 2-(Trimethylsilylmethyl)allyl chloride
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3SiCH2C(CH2Cl)=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.73
Numéro Beilstein :
1747038
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.453 (lit.)
Point d'ébullition
162-163 °C/768 mmHg (lit.)
Densité
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)CC(=C)CCl
InChI
1S/C7H15ClSi/c1-7(5-8)6-9(2,3)4/h1,5-6H2,2-4H3
Clé InChI
CQXWCEVXNRHUSQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
109.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
43 °C - closed cup