Key Documents
311200
Sigma-Aldrich
4-Methyl-3-penten-1-ol
97%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C=CHCH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.445 (lit.)
Point d'ébullition
157 °C (lit.)
Densité
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C\C(C)=C\CCO
InChI
1S/C6H12O/c1-6(2)4-3-5-7/h4,7H,3,5H2,1-2H3
Clé InChI
FKKLUOCEIANSFL-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Methyl-3-penten-1-ol was used in the synthesis of tetrahydrofuro[3,2-c]benzothiopyran with a trans:cis ratio of 78:22.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
145.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
63 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
A facile and efficient one-pot synthesis of thiochromans from bis (2-formylphenyl) disulfide and alkenols via iodine-promoted generation and subsequent intramolecular cycloaddition of< i> ortho</i>-thiobenzoquinone methides.
Tetrahedron Letters, 44(34), 6513-6517 (2003)