Key Documents
300837
Sigma-Aldrich
Methyl chlorodifluoroacetate
99%
About This Item
Formule linéaire :
ClF2CCOOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.50
Numéro Beilstein :
1756072
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.349 (lit.)
Point d'ébullition
79-81 °C (lit.)
Densité
1.37 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)C(F)(F)Cl
InChI
1S/C3H3ClF2O2/c1-8-2(7)3(4,5)6/h1H3
Clé InChI
AWUPLMYXZJKHEG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Methyl chlorodifluoroacetate is a trifluoromethylating agent.
Application
Methyl chlorodifluoroacetate was used in preparation of 2,2-difluoro-3-hydroxyesters and gem-difluorocyclopropane.
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
66.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
19 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Methyl chlorodifluoroacetate a convenient trifluoromethylating agent.
De-Bao S, et al.
Tetrahedron Letters, 32(52), 7689-7690 (1991)
Electrochemical, nickel-catalyzed Reformatsky reaction with methyl chlorodifluoroacetate
Mcharek S, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 401(1), 211-215 (1991)
Preparation of gem-difluorocyclopropanes via decomposition of methyl chlorodifluoroacetate by alkali metal halides.
Wheaton GA and Burton DJ.
Journal of Fluorine Chemistry, 9(1), 25-44 (1977)