299693
Azelaic acid dichloride
98%
Synonyme(s) :
Azelaoyl chloride, Nonanedioyl chloride, Nonanedioyl dichloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.467 (lit.)
Point d'ébullition
166 °C/18 mmHg (lit.)
Densité
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
ClC(=O)CCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C9H14Cl2O2/c10-8(12)6-4-2-1-3-5-7-9(11)13/h1-7H2
Clé InChI
HGEVGSTXQGZPCL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- series of electrochromic polyamides (alternating copolymers)
- 1,9-diphenylnonane-1,9-dione
- 1,9-di(4-butylphenyl)nonane-1,9-dione
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter