Key Documents
299197
Sigma-Aldrich
Acetone-2-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
CH313COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
59.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Densité de vapeur
2 (vs air)
Pression de vapeur
184 mmHg ( 20 °C)
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
99% (CP)
Limite d'explosivité
13.2 %
Indice de réfraction
n20/D 1.359 (lit.)
Point d'ébullition
56 °C (lit.)
Pf
-94 °C (lit.)
Densité
0.804 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
C[13C](C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i3+1
Clé InChI
CSCPPACGZOOCGX-LBPDFUHNSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup