Key Documents
299111
Sigma-Aldrich
Sodium acetate-13C2,d3
99 atom % D, 99 atom % 13C
Synonyme(s) :
13C and D Labeled sodium acetate, Acetic-13C2,2,2,2-d3 acid sodium salt
About This Item
Formule linéaire :
13CD313CO2Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
87.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
99 atom % D
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
>300 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES 
[Na+].[2H][13C]([2H])([2H])[13C]([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i1+1D3,2+1;
Clé InChI
VMHLLURERBWHNL-SZRYOQPCSA-M
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
>482.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 250.00 °C - closed cup