Key Documents
296368
Sigma-Aldrich
1,2-O-Isopropylidene-α-D-xylofuranose
99%
Synonyme(s) :
1,2-O-(1-Methylethylidene)-alpha-D-xylofuranose
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H14O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.19
Numéro Beilstein :
81520
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D −19.2°, c = 1 in H2O
Point d'ébullition
112-114 °C/0.06 mmHg (lit.)
Pf
69-71 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1(C)O[C@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H]2O1
InChI
1S/C8H14O5/c1-8(2)12-6-5(10)4(3-9)11-7(6)13-8/h4-7,9-10H,3H2,1-2H3/t4-,5+,6-,7-/m1/s1
Clé InChI
JAUQZVBVVJJRKM-XZBKPIIZSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Arie Gruzman et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(24), 8096-8108 (2008-12-04)
Type 2 diabetes mellitus has reached epidemic proportions; therefore, the search for novel antihyperglycemic drugs is intense. We have discovered that D-xylose increases the rate of glucose transport in a non-insulin-dependent manner in rat and human myotubes in vitro. Due