294861
1-Chloroadamantane
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
165-166 °C (lit.)
Chaîne SMILES
ClC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C10H15Cl/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9H,1-6H2/t7-,8+,9-,10-
Clé InChI
OZNXTQSXSHODFR-CHIWXEEVSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable