292370
γLactone γ-nonanoïque
97%
Synonyme(s) :
Aldéhyde de noix de coco
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.447 (lit.)
Point d'ébullition
121-122 °C/6 mmHg (lit.)
Densité
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C9H16O2/c1-2-3-4-5-8-6-7-9(10)11-8/h8H,2-7H2,1H3
Clé InChI
OALYTRUKMRCXNH-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CYP1A2(1544)
Catégories apparentées
Application
- in quantitative analysis of oak volatile compounds in aged red wine by headspace solid-phase microextraction-GC-MS method
- as substrate in serum paraoxonase-1 (PON1) enzyme assay
- in synthesis of 4-hydroxynonanal via reduction of γ-nonanoic lactone by diisobutylaluminum hydride in toluene
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
258.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
126 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter