283320
Butyl lactate
98%
Synonyme(s) :
α-Hydroxypropionic acid butyl ester, (±)-n-Butyl lactate, 2-Hydroxypropanoic acid butyl ester, Butyl α-hydroxypropionate, Butyl 2-hydroxypropanoate, n-Butyl lactate
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
5.04 (vs air)
Pression de vapeur
0.4 mmHg ( 20 °C)
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.421 (lit.)
Point d'ébullition
185-187 °C (lit.)
Pf
−28 °C (lit.)
Densité
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCOC(=O)C(C)O
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-4-5-10-7(9)6(2)8/h6,8H,3-5H2,1-2H3
Clé InChI
MRABAEUHTLLEML-UHFFFAOYSA-N
Application
- in the preparation of solid lipid nanoparticles by a solvent emulsification–diffusion technique
- in the synthesis of nanoparticles of griseofulvin from water dilutable microemulsions by the solvent diffusion technique
- as cosurfactant on the preparation of microemulsions with anionic surfactant
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
156.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
69 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter