282693
(S)-(+)-2-Phenylglycinol
98%, for peptide synthesis
Synonyme(s) :
(S)-2-Amino-2-phenylethanol, L-(+)-α-Phenylglycinol
About This Item
Produits recommandés
product name
(S)-(+)-2-Phenylglycinol, 98%
Pureté
98%
Forme
solid
Activité optique
[α]19/D +33°, c = 0.75 in 1 M HCl
Pureté optique
ee: 99% (GLC)
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
75-78 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
N[C@H](CO)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11NO/c9-8(6-10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6,9H2/t8-/m1/s1
Clé InChI
IJXJGQCXFSSHNL-MRVPVSSYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable