281859
Diethyl malonate-2-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
1,3-Diethyl ester propanedioic-2-13C acid
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
5.52 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 40 °C)
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
99% (CP)
Forme
liquid
Point d'ébullition
199 °C (lit.)
Pf
-51--50 °C (lit.)
Densité
1.054 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
CCOC(=O)[13CH2]C(=O)OCC
InChI
1S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3/i5+1
Clé InChI
IYXGSMUGOJNHAZ-HOSYLAQJSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
194.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90.00 °C - closed cup