280348
2-Bromooctanoic acid
97%
Synonyme(s) :
2-Bromocaprylic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Contient
Silver Wool as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.471 (lit.)
Point d'ébullition
140 °C/5 mmHg (lit.)
Densité
1.278 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCC(Br)C(O)=O
InChI
1S/C8H15BrO2/c1-2-3-4-5-6-7(9)8(10)11/h7H,2-6H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
GTGTXZRPJHDASG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Chromatograms
suitable for GCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique