278289
1-Phenylpyrazole
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.596 (lit.)
Point d'ébullition
141-142 °C/30 mmHg (lit.)
Densité
1.091 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
c1ccc(cc1)-n2cccn2
InChI
1S/C9H8N2/c1-2-5-9(6-3-1)11-8-4-7-10-11/h1-8H
Clé InChI
WITMXBRCQWOZPX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- in the preparation of 4,5-diphenylpyrazolo[1,5-a]quinoline, 1-(1,2,3,4-tetraphenylnaphthalen-5-yl)pyrazole and 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octaphenylanthracen-9-yl)pyrazole
- as cyclometallated ligand in the preparation of new heteroleptic iridium(III) complexes
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter