Key Documents
276863
Sigma-Aldrich
Diethylaluminum cyanide solution
1.0 M in toluene
Synonyme(s) :
Cyanodiethylalane, Cyanodiethylaluminum
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)2AlCN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
111.12
Numéro Beilstein :
3587410
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
1.0 M in toluene
Densité
0.864 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CC[Al](CC)C#N
InChI
1S/2C2H5.CN.Al/c3*1-2;/h2*1H2,2H3;;
Clé InChI
KWMUAEYVIFJZEB-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent used to hydrocyanate side chain ketones directed by aryl sulfinyl groups.
Conditionnement
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Informations légales
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
44.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
7 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Tetrahedron, 62, 1245-1245 (2006)