Key Documents
273015
Sigma-Aldrich
3,5-Di-tert-butyltoluene
95%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H3[C(CH3)3]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.35
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.49 (lit.)
Point d'ébullition
244 °C (lit.)
Pf
31-32 °C (lit.)
Densité
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc(cc(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24/c1-11-8-12(14(2,3)4)10-13(9-11)15(5,6)7/h8-10H,1-7H3
Clé InChI
WIXDSJRJFDWTNY-UHFFFAOYSA-N
Application
3,5-Di-tert-butyltoluene was used in the synthesis of 3,5-di-tert-butyl(bromomethyl)benzene. It was also used in the synthesis of di-tert-butylbenzoic acid.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
THE SYNTHESIS AND SUBSTITUTION REACTIONS OF 3, 5-DI-tert-BUTYLPHENOL.
Elder JW, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 41(7), 1653-1656 (1963)
A new synthetic route to donor-acceptor porphyrins.
Plater MJ, et al.
Tetrahedron, 58(12), 2405-2413 (2002)