261696
Methyl phenyl sulfoxide
≥97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97%
Forme
crystals
Indice de réfraction
n20/D 1.5775 (lit.)
Point d'ébullition
139-140 °C/14 mmHg (lit.)
Pf
26-29 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CS(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8OS/c1-9(8)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Clé InChI
JXTGICXCHWMCPM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- isotopically labelled 1, 3-dithiane, a useful labeled synthon
- nelfinavir, potent HIV-protease inhibitor
- sulfoximines and in studies on solvent-water partitioning
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
186.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
86 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Chromatograms
application for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique