Key Documents
259519
Sigma-Aldrich
3-Nonanone
99%
Synonyme(s) :
Ethyl hexyl ketone
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)5COC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.24
Numéro Beilstein :
1700447
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.42 (lit.)
Point d'ébullition
187-188 °C (lit.)
Densité
0.821 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCC(=O)CC
InChI
1S/C9H18O/c1-3-5-6-7-8-9(10)4-2/h3-8H2,1-2H3
Clé InChI
IYTXKIXETAELAV-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Nonanone has been used as internal standard in determination of significant volatile components of pacharan (alcoholic beverage).
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
154.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
68 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Quantification of significant volatile components of pacharan.
Fernandez-Garcia T, et al.
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung Und -Forschung, 206(6), 414-416 (1998)
Peter S Toth et al.
The Analyst, 140(6), 1947-1954 (2015-02-11)
Two-phase voltammetry has been carried out using a reverse cell configuration, i.e. with the lower density organic solvent on the top of the aqueous solution in the cell, where the organic solvents contain either nitrile or ketone functional groups. The