Key Documents
252115
Sigma-Aldrich
2-Iodobenzoyl chloride
98%
About This Item
Formule linéaire :
IC6H4COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.46
Numéro Beilstein :
2042672
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
solid
Point d'ébullition
105-106 °C/1 mmHg (lit.)
Pf
27-31 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClC(=O)c1ccccc1I
InChI
1S/C7H4ClIO/c8-7(10)5-3-1-2-4-6(5)9/h1-4H
Clé InChI
MVIVDSWUOGNODP-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Iodobenzoyl chloride has been used in:
  • palladium-catalyzed synthesis of carbomethoxy functional group-induced isoindolin-1-ones
  • preparation of starting materials required for the synthesis of novel cyclic derivatives of pentavalent iodine, benziodazole oxides
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthesis of isoindolin-1-ones via palladium-catalyzed intermolecular coupling and heteroannulation between 2-iodobenzoyl chloride and imines.
Cho CS, et al.
Tetrahedron Letters, 41(20), 3891-3893 (2000)
Synthesis and reactions of amino acid-derived benziodazole oxides: new chiral oxidizing reagents.
Zhdankin VV, et al.
Tetrahedron Letters, 41(28), 5299-5302 (2000)