Key Documents
245909
Sigma-Aldrich
1-Phenylsemicarbazide
99%
Synonyme(s) :
(Phenylamino)urea, 1-Carbamoyl-2-phenylhydrazine, 2-Phenylhydrazinecarboxamide
About This Item
Formule linéaire :
C6H5NHNHCONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.17
Numéro Beilstein :
743311
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
powder
Pf
171-174 °C (lit.)
Solubilité
acetone: very soluble(lit.)
alcohol: very soluble(lit.)
benzene: slightly soluble(lit.)
cold water: slightly soluble(lit.)
diethyl ether: slightly soluble(lit.)
hot water: very soluble(lit.)
methanol: very soluble(lit.)
Chaîne SMILES 
NC(=O)NNc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N3O/c8-7(11)10-9-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,9H,(H3,8,10,11)
Clé InChI
AVKHCKXGKPAGEI-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Phenylsemicarbazide was used in the synthesis of a series of alkyl(aryl/heteroaryl) substituted 3-trifluoromethyl-1H-1-phenylpyrazoles and alkyl 3-carboxylate analogs by the cyclocondensation reactions with 4-alkoxy-1,1,1-trihaloalk-3-en-2-ones.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
New one-pot, efficient, and regioselective method for the synthesis of 3-Trifluoromethyl-1< i> H</i>-1-phenylpyrazoles and alkyl 3-carboxylate analogs.
Bonacorso HG, et al.
Tetrahedron Letters, 53(41), 5488-5491 (2012)