Key Documents
245860
Sigma-Aldrich
Methyl 4-chloroacetoacetate
97%
Synonyme(s) :
γ-Chloroacetoacetic acid methyl ester, 4-Chloro-3-oxo-butyric acid methyl ester, 4-Chloro-3-oxobutanoic acid methyl ester, Methyl γ-chloroacetoacetate, Methyl (chloroacetyl)acetate, Methyl 3-oxo-4-chlorobutanoate, Methyl 4-chloro-3-oxobutyrate
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2COCH2COOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.56
Numéro Beilstein :
1759939
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.456 (lit.)
Point d'ébullition
85 °C/4 mmHg (lit.)
Densité
1.305 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)CC(=O)CCl
InChI
1S/C5H7ClO3/c1-9-5(8)2-4(7)3-6/h2-3H2,1H3
Clé InChI
HFLMYYLFSNEOOT-UHFFFAOYSA-N
Application
Reacts with symmetric allylic diacetates or dicarbonates in the presence of a palladium catalyst to give dihyrofurans.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthesis, 39-39 (2007)