Key Documents
245682
Sigma-Aldrich
3-Chlorophenyl isocyanate
99%
Synonyme(s) :
3-Isocyanato chlorobenzene
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.57
Numéro Beilstein :
742445
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.559 (lit.)
Point d'ébullition
113-114 °C/43 mmHg (lit.)
Pf
−4 °C (lit.)
Densité
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1cccc(c1)N=C=O
InChI
1S/C7H4ClNO/c8-6-2-1-3-7(4-6)9-5-10/h1-4H
Clé InChI
HHIRBXHEYVDUAM-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Chlorophenyl isocyanate (3-isocyanato chlorobenzene) was used in the preparation of cis-4-[N-(3-chlorophenyl)carbamoloxyl]-2-butenyl-trimethylammoniumiodide.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1A
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
179.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Stereochemical analogs of a muscarinic, ganglionic stimulant. cis- and trans-4-(N-(3-chlorophenyl)carbamoyloxy)-2-butenyltrimethylammonium iodides.
W L Nelson et al.
Journal of medicinal chemistry, 16(5), 506-510 (1973-05-01)