Key Documents
239380
Sigma-Aldrich
2-Formylbenzenesulfonic acid sodium salt hydrate
technical grade, 75%
Synonyme(s) :
Benzaldehyde-2-sulfonic acid sodium salt
About This Item
Formule linéaire :
HCOC6H4SO3Na · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.17 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Pureté
75%
Forme
solid
Chaîne SMILES 
O.[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccccc1C=O
InChI
1S/C7H6O4S.Na.H2O/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)12(9,10)11;;/h1-5H,(H,9,10,11);;1H2/q;+1;/p-1
Clé InChI
MGFBXWRKSPLCAK-UHFFFAOYSA-M
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Multi-Responsive Protein Nanocarriers from Anionic Dynamic Covalent Copolymer.
Polym. Chem. (2014)