Key Documents
237655
Sigma-Aldrich
(−)-2,3-O-Isopropylidene-2,3-dihydroxy-1,4-bis(diphenylphosphino)butane
98%
Synonyme(s) :
(−)-1,4-Bis(diphenylphosphino)-1,4-dideoxy-2,3-O-isopropylidene-L-threitol, (4R,5R)-4,5-Bis(diphenylphosphino-methyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane, (4R-trans)-[(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-diyl)bis(methylene)]bis(diphenylphosphine), (R,R)-DIOP
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C31H32O2P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
498.53
Numéro Beilstein :
1441045
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Activité optique
[α]19/D −26°, c = 2.3 in chloroform
Pf
88-90 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1(C)O[C@@H](CP(c2ccccc2)c3ccccc3)[C@H](CP(c4ccccc4)c5ccccc5)O1
InChI
1S/C31H32O2P2/c1-31(2)32-29(23-34(25-15-7-3-8-16-25)26-17-9-4-10-18-26)30(33-31)24-35(27-19-11-5-12-20-27)28-21-13-6-14-22-28/h3-22,29-30H,23-24H2,1-2H3/t29-,30-/m0/s1
Clé InChI
VCHDBLPQYJAQSQ-KYJUHHDHSA-N
Description générale
(-)-2,3-O-Isopropylidene-2,3-dihydroxy-1,4-bis(diphenylphosphino)butane is a C2 chelating diphosphine ligand for transition metal complexes during asymmetric catalysis.
Application
For the in situ preparation of chiral hydrogenation catalysts.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
(2, 3-O-Isopropylidene)-2, 3-dihydroxy-1, 4-bis (diphenylphosphino) butane
Kagan H and Anderson MB
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2016)