236349
Butyryl chloride
≥99%
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.7 (vs air)
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.412 (lit.)
Point d'ébullition
102 °C (lit.)
Pf
−89 °C (lit.)
Solubilité
diethyl ether: miscible(lit.)
Densité
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCC(Cl)=O
InChI
1S/C4H7ClO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3
Clé InChI
DVECBJCOGJRVPX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- A reagent in the acylation of thiophene in the liquid phase catalyzed by zeolites.
- A source of CO and -Cl in the chlorocarbonylation of aryl bromides to yield acid chlorides.
- An intermediate in the synthesis of aryl [11C]methylsulfones for PET applications.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
64.4 °F - DIN 51755 Part 1
Point d'éclair (°C)
18 °C - DIN 51755 Part 1
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter