234834
Cyclopentadienyltitanium(IV) trichloride
97%
Synonyme(s) :
CpTiCl3
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: titanium
reagent type: catalyst
Pf
210 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[Ti](Cl)Cl.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C5H5.3ClH.Ti/c1-2-4-5-3-1;;;;/h1-5H;3*1H;/q;;;;+3/p-3
Clé InChI
AENCLWKVWIIOQH-UHFFFAOYSA-K
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges