232564
Ethyl 2,4-dioxovalerate
97%
Synonyme(s) :
Ethyl acetonoxalate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.474 (lit.)
Point d'ébullition
101-103 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
16-18 °C (lit.)
Densité
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCOC(=O)C(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C7H10O4/c1-3-11-7(10)6(9)4-5(2)8/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
OYQVQWIASIXXRT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- 1H-pyrazolo-[3,4-d]-pyridazin-7(6H)-one core analog
- pyrazole
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves