232491
5-Methoxyresorcinol
98%
Synonyme(s) :
3,5-Dihydroxyanisole, Phloroglucinol monomethyl ether
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Point d'ébullition
188-189 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
78-80 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C7H8O3/c1-10-7-3-5(8)2-6(9)4-7/h2-4,8-9H,1H3
Clé InChI
HDVRLUFGYQYLFJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- isorobustin
- substituted linear and angular benzofurocoumarins
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable