224227
Titanium(IV) oxide, rutile
powder, <5 μm, ≥99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Titanium dioxide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99.9% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: titanium
Taille des particules
<5 μm
Densité
4.17 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
Clé InChI
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Rutile titanium(IV) oxide exhibit a high dielectric constant and can be used as a component in low-temperature cofired ceramics (LTCC) or as a filler in organic-inorganic composites.
Au/rutileTiO2 can be used as a photocatalyst for selective aerobic oxidation of amines to corresponding imines.
Caractéristiques et avantages
Autres remarques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable