223867
Tolylene-2,6-diisocyanate
97%
Synonyme(s) :
2-Methyl-m-phenylene diisocyanate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
>1148 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.571 (lit.)
Point d'ébullition
129-133 °C/18 mmHg (lit.)
Densité
1.225 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cc1c(cccc1N=C=O)N=C=O
InChI
1S/C9H6N2O2/c1-7-8(10-5-12)3-2-4-9(7)11-6-13/h2-4H,1H3
Clé InChI
RUELTTOHQODFPA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup