207713
1,3-Di-o-tolylguanidine
99%
Synonyme(s) :
DTG
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
176-178 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 70 mg/mL at 20 °C
Chaîne SMILES
Cc1ccccc1NC(=N)Nc2ccccc2C
InChI
1S/C15H17N3/c1-11-7-3-5-9-13(11)17-15(16)18-14-10-6-4-8-12(14)2/h3-10H,1-2H3,(H3,16,17,18)
Clé InChI
OPNUROKCUBTKLF-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... EBP(10682)
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves