202231
Chromium(III) acetylacetonate
97%
Synonyme(s) :
Chromium(III) 2,4-pentanedionate, Cr(acac)3
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: chromium
Point d'ébullition
340 °C (lit.)
Pf
210 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)\C=C(\C)O[Cr](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Cr/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
Clé InChI
JWORPXLMBPOPPU-LNTINUHCSA-K
Application
- Redox-Activity Catalysis: Discusses the ligand field-activated redox activity of Chromium(III) acetylacetonate, highlighting its use in hydrogenation catalysis (Vinum et al., 2020).
- Diffusion Behavior in Supercritical CO2: A study examining the diffusion behavior of Chromium(III) acetylacetonate in supercritical CO2, aiding in the application of supercritical fluids in materials processing (Cordeiro et al., 2016).
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>392.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 200 °C