201677
Janus Green B
certified by the Biological Stain Commission, Dye content 65 %
Synonyme(s) :
3-Diethylamino-7-(4-dimethylaminophenylazo)-5-phenylphenazinium chloride, Diazin Green S, Union Green B
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified by the Biological Stain Commission
Forme
powder
Composition
Dye content, 65%
Couleur
black
very dark brown
very dark green
λmax
395 nm
660 nm (2nd)
ε (coefficient d'extinction)
≥28000 at 651-677 nm in ethanol: water (1:1) at 0.01 g/L
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2nc3ccc(cc3[n+](-c4ccccc4)c2c1)\N=N\c5ccc(cc5)N(C)C
InChI
1S/C30H31N6.ClH/c1-5-35(6-2)26-17-19-28-30(21-26)36(25-10-8-7-9-11-25)29-20-23(14-18-27(29)31-28)33-32-22-12-15-24(16-13-22)34(3)4;/h7-21H,5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
XXACTDWGHQXLGW-UHFFFAOYSA-M
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable