193526
1,4-Diiodobenzene
99%
Synonyme(s) :
4-Iodophenyl iodide, p-Diiodobenzene, p-Phenylene diiodide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
powder
Point d'ébullition
285 °C (lit.)
Pf
131-133 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Ic1ccc(I)cc1
InChI
1S/C6H4I2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
Clé InChI
LFMWZTSOMGDDJU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- total synthesis of martinellic acid, a naturally occurring bradykinin receptor antagonist
- preparation of 1,4-bis(p-R-phenylethynyl)benzenes via Pd11/Cu1catalyzed cross-coupling reaction
- synthesis of 1,4-diiodo-2,5-didodecylbenzene, starting reagent for the preparation of oligo(1,4-phenylene ethynylene)s
- surface-mediated synthesis of epitaxially aligned and separated polyphenylene lines on Cu(110) via Ullmann dehalogenation reaction
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable