190195
1-Ethylpropylamine
97%
Synonyme(s) :
3-Aminopentane
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4055 (lit.)
Point d'ébullition
89-91 °C (lit.)
Densité
0.748 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCC(N)CC
InChI
1S/C5H13N/c1-3-5(6)4-2/h5H,3-4,6H2,1-2H3
Clé InChI
PQPFFKCJENSZKL-UHFFFAOYSA-N
Application
- in the synthesis of (1-ethyl-propyl)-[3-(4-methoxy-2-methylphenyl)-2-methyl-6,7-dihydro-5H-1,4,8a-triaza-s-indacen-8-yl]-amine
- in the synthesis of monoclinic VPO4·H2O
- as internal standard in the screening of aziridine and 2-chloroethylamine in active pharmaceutical ingredients by gas chromatography-mass spectrometry.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter