186791
tert-Butyl chloroacetate
97%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.423 (lit.)
Point d'ébullition
48-49 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)CCl
InChI
1S/C6H11ClO2/c1-6(2,3)9-5(8)4-7/h4H2,1-3H3
Clé InChI
KUYMVWXKHQSIAS-UHFFFAOYSA-N
Application
- imidazol-1-yl-acetic acid hydrochloride
- cis-disubstituted aziridine ester via aza-Darzens reaction
- 1,10-diaza-18-crown-6 based sensors bearing a coumarin fluorophore
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
114.8 °F
Point d'éclair (°C)
46 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter