Key Documents
183423
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenethyl alcohol
99%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4CH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.61
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.548 (lit.)
Point d'ébullition
110 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densité
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCCc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H9ClO/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4,10H,5-6H2
Clé InChI
HZFRKZWBVUJYDA-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves