177164
1,3-Cyclopentanedione
97%
Synonyme(s) :
1,3-Cyclopentadione
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
149-151 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1CCC(=O)C1
InChI
1S/C5H6O2/c6-4-1-2-5(7)3-4/h1-3H2
Clé InChI
LOGSONSNCYTHPS-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable