Key Documents
171344
Sigma-Aldrich
1,1-Cyclohexanediacetic acid
98%
Synonyme(s) :
(1-Carboxymethyl-cyclohexyl)-acetic acid, 1,1-Bis(carboxymethyl)cyclohexane, 2,2′-(Cyclohexane-1,1-diyl)diacetic acid
About This Item
Formule linéaire :
C6H10(CH2CO2H)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
181-185 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)CC1(CCCCC1)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16O4/c11-8(12)6-10(7-9(13)14)4-2-1-3-5-10/h1-7H2,(H,11,12)(H,13,14)
Clé InChI
YQPCHPBGAALCRT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable