166650
Hexanenitrile
98%
Synonyme(s) :
1-Cyanopentane, Capronitrile, n-Amyl cyanide, n-Capronitrile, n-Pentyl cyanide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.406 (lit.)
Point d'ébullition
161-164 °C (lit.)
Pf
−80 °C (lit.)
Densité
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCC#N
InChI
1S/C6H11N/c1-2-3-4-5-6-7/h2-5H2,1H3
Clé InChI
AILKHAQXUAOOFU-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
109.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
43 °C - closed cup