163619
4-Benzyloxy-3-methoxybenzaldehyde
98%
Synonyme(s) :
O-Benzylvanillin, Vanillin benzyl ether
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
62-64 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(OC)c1
InChI
1S/C15H14O3/c1-17-15-9-13(10-16)7-8-14(15)18-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,11H2,1H3
Clé InChI
JSHLOPGSDZTEGQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable