15506
Boc-Arg(Tos)-OH
Synonyme(s) :
Nα-Boc-Nω-tosyl-L-arginine
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D −3.5±0.5°, c = 4% in DMF
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Impuretés
~2% water
Pf
~90 °C (dec.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C18H28N4O6S/c1-12-7-9-13(10-8-12)29(26,27)22-16(19)20-11-5-6-14(15(23)24)21-17(25)28-18(2,3)4/h7-10,14H,5-6,11H2,1-4H3,(H,21,25)(H,23,24)(H3,19,20,22)/t14-/m0/s1
Clé InChI
WBIIPXYJAMICNU-AWEZNQCLSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable