Key Documents
152544
Sigma-Aldrich
4-Vinyl-1-cyclohexene 1,2-epoxide, mixture of isomers
98%
Synonyme(s) :
1,2-Epoxy-4-vinylcyclohexane, 1-Vinyl-3,4-epoxycyclohexane, 3,4-Epoxycyclohexylethylene, 3-Ethenyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane, Vinyl-3,4-epoxycyclohexane, Vinylcyclohexene oxide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H12O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.469 (lit.)
Point d'ébullition
169 °C (lit.)
Densité
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C=CC1CCC2OC2C1
InChI
1S/C8H12O/c1-2-6-3-4-7-8(5-6)9-7/h2,6-8H,1,3-5H2
Clé InChI
SLJFKNONPLNAPF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
114.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
46 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Kelli L Hvorecny et al.
Structure (London, England : 1993), 25(5), 697-707 (2017-04-11)
Pseudomonas aeruginosa secretes an epoxide hydrolase with catalytic activity that triggers degradation of the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) and perturbs other host defense networks. Targets of this CFTR inhibitory factor (Cif) are largely unknown, but include an epoxy-fatty